product name
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C40H50F3N5O10/c1-20(2)15-28(45-32(50)13-14-33(51)52)37(55)46-29(16-21(3)4)38(56)48-35(22(5)6)39(57)47-30(17-23-7-10-25(49)11-8-23)36(54)44-24-9-12-26-27(40(41,42)43)19-34(53)58-31(26)18-24/h7-12,18-22,28-30,35,49H,13-17H2,1-6H3,(H,44,54)(H,45,50)(H,46,55)(H,47,57)(H,48,56)(H,51,52)/t28-,29-,30-,35-/m0/s1
InChI Key
ZSJPCNKJLSJEQF-DWNBPJMTSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4939-10MG-PW:
S4939-BULK:
S4939-10MG:
S4939-VAR:
試験成績書(COA)