Merck
S3171
Sigma-Aldrich
塩素酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO3
CAS番号:
分子量:
106.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.005% Insoluble matter
mp
248-261 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
硫酸化生合成阻害剤
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3171-100G:4548173210469
S3171-BULK:
S3171-500G:4548173210476
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Linda Troeberg et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 28(8), 463-469 (2009-08-01)
We investigated whether the affinity of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-3 for adamalysins with thrombospondin motifs (ADAMTS)-4 and ADAMTS-5 is affected by the non-catalytic ancillary domains of the enzymes. For this purpose, we first established a novel method of purifying
Simran Kaur et al.
Journal of food protection, 78(9), 1708-1718 (2015-09-01)
Previous studies show that treatment of cantaloupes with chlorine dioxide (ClO2) gas at 5 mg/liter for 10 min results in a significant reduction (P < 0.05) in initial microflora, an increase in shelf life without any alteration in color, and