Merck
S2897
SAFC
EX-CELL® Hybri-Max Medium, Protein-Free
with L-glutamine, with MOPS buffer, with sodium bicarbonate, sterile-filtered, suitable for hybridoma
別名:
ハイブリドーマ培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
詳細
for research or for further manufacturing use
liquid
無菌性
sterile-filtered
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他の調製法
血清や他の添加物を必要としません。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC