Merck
S1505
Sigma-Aldrich
コハク酸セミアルデヒド 溶液
15% in H2O
別名:
4-オキソブタン酸, 4-オキソ酪酸, コハク酸セミアルデヒドモノマー, スクシンアルデヒド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1745187
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
濃度
15% in H2O
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCC=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
S1505-5ML:
S1505-.5ML:
S1505-BULK:
S1505-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates