スキップする
RDD024
トリシン
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
別名:
N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]グリシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥17,200
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥61,900
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
化学式:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
¥17,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
低分子量ペプチド分離用のバッファー成分です。
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T17917T0377T5816
トリシン anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
RDD024
トリシン
トリシン ≥99% (titration), reagent grade, crystalline
Sigma-Aldrich
T17917
トリシン
トリシン ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T0377
トリシン
トリシン BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T5816
トリシン
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
description
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
description
≥99% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリシン
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
RDD024-BULK: + RDD024-1KG: + RDD024-100G: + RDD024-VAR: + RDD024-500G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)