Merck
RAB1476
Sigma-Aldrich
Human GAPHD ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥138,000
¥138,000
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥138,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥138,000
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
詳細
The GAPHD (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) gene is mapped to human chromosome 12p13.31.[1] GAPHD encodes a multifunctional protein which is a glycolytic enzyme.[2][3]
This ELISA antibody pair detects human GAPHD. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
GAPHD (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) is associated with the progression of Huntington′s disease by increasing cytotoxicity.[4] Gaphd is often referred to as glycolytic enzyme and catalyzes the sixth step in glycolysis.[3][1] The Gaphd enzyme possess uracil-DNA glycosylase activity.[3] The enzyme regulates transcription, posttranscriptional gene expression, intracellular membrane trafficking and apoptosis.[2]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A hydrocortisone derivative binds to GAPDH and reduces the toxicity of extracellular polyglutamine-containing aggregates.
Lazarev V F, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(3), 723-727 (2017)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) aggregation causes mitochondrial dysfunction during oxidative stress-induced cell death.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2017)
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
Biochemistry (Moscow), 82(6), 643-654 (2017)
Prediction of potential cancer-risk regions based on transcriptome data: towards a comprehensive view.
Alisoltani A, et al.
PLoS ONE, 9(5), e96320-e96320 (2014)