安全性情報
RAB1320
Sigma-Aldrich
Human Cathepsin Z ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品RAB1320は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CTSZ(1522)
詳細
Cathepsins are normally localized in lysosomes of almost all mammalian cells, but under certain conditions they can be secreted from the cells that take part in local proteolysis.[1][2] Cathepsin Z is a cysteine protease, predominantly expressed in immune cells including monocytes, macrophages or dendritic cells.[3][4][5]
This ELISA antibody pair detects Human Cathepsin Z (CTSZ/Cathepsin X/Cathepsin P)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Cathepsins are lysosomal proteases that play an important role in the intracellular degradation of exogenous and endogenous proteins, activation of enzyme precursors, and tumor invasion and metastasis.[6] Cathepsin Z is known to be associated with the pathogenesis of cancer and promotes the development and proliferation of tumor cells. Cathepsin Z mediates the process of proliferation, migration, maturation, adhesion, signal transduction and phagocytosis of immune cells.[3][4][5]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cysteine cathepsins B and X promote epithelial-mesenchymal transition of tumor cells.
Mitrovic A, et al.
European Journal of Cell Biology, 96(6), 622-631 (2017)
Localization and activity of various lysosomal proteases in Leishmania amazonensis-infected macrophages.
Prina E R I C, et al.
Infection and Immunity, 58(6), 1730-1737 (1990)
Dysregulation of apoptotic signaling pathways by interaction of RPLP0 and cathepsin X/Z in gastric cancer.
Teller A, et al.
Pathology Research and Practice, 211(1), 62-70 (2015)
L Polgár et al.
The Journal of biological chemistry, 262(30), 14448-14453 (1987-10-25)
Negatively charged reactants are sensitive reactivity probes of the active site of cysteine proteases (Halász, P., and Polgár, L. (1977) Eur. J. Biochem. 79, 491-494). Thus, the thiolate-imidazolium ion pair of papain reacts at an enhanced rate with iodoacetate due
Cysteine cathepsins and the cutting edge of cancer invasion.
Gocheva V and Joyce J A
Cell Cycle, 6(1), 60-64 (2007)