RAB1190
RAB1190-1KT
¥138,000
出荷予定日2025年5月25日
bovine
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
ELISA: suitable
sample type cell culture supernatant(s)sample type serumsample type plasma
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 2 pg/mLstandard curve range: 2.05-500 pg/mL
colorimetric
wet ice
−20°C
bovine ... IL17A(282863)
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。