Merck
RAB1170
Sigma-Aldrich
Human PLG (Plasminogen) ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLG(5340)
詳細
This ELISA antibody pair detects Human Plasminogen (PLG)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masafumi Fukagawa et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(10), 1723-1730 (2017-01-07)
Secondary hyperparathyroidism (SHPT) is a major complication associated with chronic kidney disease. We evaluated the efficacy and safety of etelcalcetide (ONO-5163/AMG 416), a novel intravenous calcimimetic, in Japanese haemodialysis patients with SHPT. In this phase 3, multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled
Terhi Ruohtula et al.
Frontiers in immunology, 11, 567046-567046 (2021-03-02)
Early childhood infections have been implicated in the development of immune-mediated diseases, such as allergies, asthma, and type 1 diabetes. We set out to investigate the immunomodulatory effects of early viral infections experienced before the age of one year on
Kelly M Shepardson et al.
Frontiers in immunology, 9, 2589-2589 (2018-11-27)
Influenza virus infections particularly when followed by bacterial superinfections (BSI) result in significant morbidities and mortalities especially during influenza pandemics. Type I interferons (IFNs) regulate both anti-influenza immunity and host susceptibility to subsequent BSIs. These type I IFNs consisting of
Oliver Kloeters et al.
Journal of plastic surgery and hand surgery, 51(6), 420-426 (2017-03-21)
In this study, markers of coagulation and fibrinolysis were assessed during early and delayed microsurgical reconstruction in patients with traumatic defects of their lower legs to analyse whether an imbalance of the hemostasis after trauma might predispose the development of
Zhi Chen et al.
Experimental physiology, 102(2), 282-287 (2016-12-27)
What is the central question of this study? What potential biochemical changes are associated with renal parenchyma 6-12 months after renal transplantation and delayed graft failure? What is the main finding and its importance? Tissue fibrosis, mediated by tissue ischaemia-induced induction