安全性情報
RAB1097
Sigma-Aldrich
Human Vitronectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VTN(7448)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnus Paulsson et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1559-1559 (2018-08-01)
Pathogens causing pneumonia utilize the complement regulator vitronectin to evade complement-mediated killing. Although vitronectin is associated with several chronic lung diseases, the role of bronchoalveolar vitronectin in pneumonia has not been studied. This study sought to reveal the involvement of
M Luo et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 15(12), 2451-2460 (2017-10-14)
Essentials Vitronectin (VN) is produced by smooth muscle cells (SMCs) and promotes neointima formation. We studied the regulation of vascular VN expression by plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). PAI-1 stimulates VN gene expression in SMCs by binding LDL receptor-related protein 1.
Petra M Schulz et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 52, 72-77 (2018-01-18)
Fibryga® is a new lyophilized fibrinogen concentrate for intravenous use for the treatment of congenital fibrinogen deficiency. fibryga® is produced from pooled human plasma and the final product is characterized by high purity, integrity, and pathogen safety. Functional activity of