スキップする
RAB1012
Bovine IFN-alpha ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
bovine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
¥103,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
species reactivity
bovine
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Bovine IFN alpha (IFNA1)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)