安全性情報
RAB0956
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine ERBB3 / Receptor Tyrosine-protein Kinase erbB-3 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥88,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ERBB3(2065)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-Erb-B3.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)