Merck
RAB0078
Sigma-Aldrich
Human MCP-3 / CCL7 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL7(6354)
詳細
The Human MCP-3 (Monocyte Chemoattractant Protein-3) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MCP-3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human MCP3
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Monocyte-chemotactic protein 3 (MCP3), also known as chemokine (C-C motif) ligand 7 (CCL7), has an ability to attract and activate a large panel of leukocytes including monocytes, eosinophils, basophils, dendritic cells, natural killer cells and activated T lymphocytes. This property of the protein makes it favorable for antitumor therapy. Mutation in the gene is associated with the development of Crohn′s Disease (CD). Elevated expression of the gene contributes to the development of gastric cancer (GC). Thus, it acts as a potent diagnostic marker for GC.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
CCL7 and CCL21 overexpression in gastric cancer is associated with lymph node metastasis and poor prognosis
Hwang TL, et al.
World Journal of Gastroenterology, 18(11), 1249-1249 (2012)
MCP?3 (CCL7) delivered by parvovirus MVMp reduces tumorigenicity of mouse melanoma cells through activation of T lymphocytes and NK cells
Wetzel K, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 120(6), 1364-1371 (2007)
The Genomics of Autoimmune Disease in the Era of Genome-Wide Association Studies and Beyond
Lessard CJ, et al.
Autoimmunity Reviews, 11(4), 267-275 (2012)