アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
off-white to light yellow
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥40 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC(C)=NC2=C1C=C(CN(C3=CC=C(C(N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)S3)C)C=C2
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R9156-VAR:
R9156-BULK:
R9156-50MG:
R9156-10MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.