グレード
for molecular biology
タイプ
Type X
形状
lyophilized powder
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
転位RNA(tRNA)は、フェノール-クロロホルム抽出およびエタノール沈殿によって、パン酵母から単離されました。
アプリケーション
核酸の精製および沈降における担体としての使用に適しています。
構成
tRNAは凍結乾燥粉末として提供します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9001-BULK:
R9001-VAR:
R9001-10KU:
R9001-2KU:
R9001-500UN:
R9001-100UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nucleic acids research, 48(8), 4521-4537 (2020-03-15)
The polypyrimidine tract binding protein (PTB) is a multi-domain protein involved in alternative splicing, mRNA localization, stabilization, polyadenylation and translation initiation from internal ribosome entry sites (IRES). In this latter process, PTB promotes viral translation by interacting extensively with complex
Mammalian in vitro splicing assays.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 118, 315-321 (1999-11-05)
A simplified method for combined immunohistochemistry and in-situ hybridization in fresh-frozen, cryocut mouse brain sections.
Brain Res. Protoc., 9, 214-214 (2002)
STAR protocols, 1(1), 100006-100006 (2020-10-29)
DNA-FISH remains the method of choice to visualize genomic regions in situ ranging from a single locus to entire chromosomes. Current methods to generate probes rely on expensive kits that vary in labeling efficiency and are limited by the size
Biochemistry: The ylide has landed.
Nature, 498(7452), 45-47 (2013-05-17)