安全性情報
55714
Millipore
Ribonucleic Acid, Yeast
別名:
Ribonucleic Acid, Yeast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.51
形状
solid
品質水準
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
water: 5%
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55714-1GM:
55714-MG:
55714-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1