Merck
R8900
Sigma-Aldrich
Ro 8-4304
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,500
¥21,500
出荷予定日2025年4月09日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23FN2O3 · HCl
分子量:
406.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,500
出荷予定日2025年4月09日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
solid
品質水準
溶解性
H2O: ≤0.5 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(=O)c1ccc(OCCC(O)N2CCC(=CC2)c3ccc(F)cc3)cc1
InChI
1S/C21H23FN2O3.ClH/c22-18-5-1-15(2-6-18)16-9-12-24(13-10-16)20(25)11-14-27-19-7-3-17(4-8-19)21(23)26;/h1-9,20,25H,10-14H2,(H2,23,26);1H
InChI Key
NYFXHCMXYODFLP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2B(2904)
生物化学的/生理学的作用
NR2B-selective, noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist
特徴および利点
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R8900-25MG:
R8900-VAR:
R8900-BULK:
R8900-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuai Huang et al.
Molecular plant, 9(12), 1620-1633 (2016-10-21)
Nucleotide-binding leucine-rich repeat (NLR) proteins serve as immune receptors in both plants and animals. To identify components required for NLR-mediated immunity, we designed and carried out a chemical genetics screen to search for small molecules that can alter immune responses
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)