由来生物
rat brain (hippocampus)
品質水準
包装
pkg of 1,000,000 cells
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
成長モード
Adherent
形態
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
Rat Hippocampal Neurons are derived from hippocampi of day 18 embryonic Sprague Dawley rat brains. Cryopreserved immediately after isolation. >1,000,000 cells in Serum-free Freezing Medium.
細胞株の由来
アプリケーション
構成
品質
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R886N-10:
試験成績書(COA)
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.