サイズを選択してください
¥22,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥22,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
おすすめの製品
製品名
レゾルフィン β-D-ガラクトピラノシド, ~95%
アッセイ
~95%
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
InChI Key
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R4883-100MG:
R4883-10MG:
R4883-BULK:
R4883-VAR:
アクティブなフィルタ