アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble 7 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)Nc2nc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc5nc[nH]c25
InChI
1S/C21H27N7O/c1-2-4-15(5-3-1)24-20-18-19(23-14-22-18)26-21(27-20)25-16-6-8-17(9-7-16)28-10-12-29-13-11-28/h6-9,14-15H,1-5,10-13H2,(H3,22,23,24,25,26,27)
InChI Key
ZFLJHSQHILSNCM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora3(25370)
アプリケーション
- コンブレタスタチンA4(CA4)を介した細胞毒性の有糸分裂停止の必要性を研究するため
- エプスタインバーウイルス(EBV)複製に対するSAC活性化の寄与を研究するため
- 染色体の誤分離を誘発するため
生物化学的/生理学的作用
保管および安定性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R3904-BULK:
R3904-1MG:
R3904-VAR:
R3904-5MG:
試験成績書(COA)