安全性情報
R3530
Sigma-Aldrich
リファブチン
>98% (HPLC), powder, antibiotic
別名:
LM-427, アンサチピン(Farmitalia), アンサマイシン, ミコブチン(Farmitalia)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,740
25 MG
¥50,330
¥12,740
単価¥18,200割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,740
25 MG
¥50,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H62N4O11
CAS番号:
分子量:
847.00
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,740
単価¥18,200割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
製品名
リファブチン, >98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Johnson & Johnson
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+H]1(CCC2(NC3=C4NC(=O)\C(=C/C=C/[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\O[C@]5(Oc6c(c(c(c(c6C)[O-])C4=O)C3=N2)C5=O)C)OC)C)OC(=O)C)C)O)C)O)C)\C)CC1)CC(C)C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
InChI Key
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リファブチンは抗腫瘍性抗生物質です。分子シャペロンHSP-90を妨害してユビキチン化やタンパク質分解を促進するとともに、細菌のRNAポリメラーゼを不活化する作用があります。
特徴および利点
本化合物は、Johnson& Johnsonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R3530-VAR:
R3530-BULK:
R3530-25MG:
R3530-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sivappa Rasapalli et al.
Organic letters, 15(7), 1736-1739 (2013-03-27)
A facile synthesis of the western segment of divergolides C and D has been developed. Exploratory studies with two disconnections, i.e., C4-C5 vs C5-C6, for elaboration of the ansa bridge to the sterically demanding hexasubstituted naphthalenic aromatic core using a
Marina Pinheiro et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(2), 417-426 (2012-12-12)
This work focuses on the interaction of rifabutin (RFB), a naphthalenic ansamycin, with membrane models. Since the therapeutic and toxic effects of this class of drugs are strongly influenced by their lipid affinity, we concerned specifically on the ability of
Frederick A Sirgel et al.
PloS one, 8(3), e59414-e59414 (2013-03-26)
Genetically related Mycobacterium tuberculosis strains with alterations at codon 516 in the rpoB gene were observed amongst a substantial number of patients with drug resistant tuberculosis in the Eastern Cape Province (ECP) of South Africa. Mutations at codon 516 are
J P Gisbert et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 35(8), 941-947 (2012-03-01)
In some cases, Helicobacter pylori infection persists even after three eradication treatments. To evaluate the efficacy of an empirical fourth-line rescue regimen with rifabutin in patients with three eradication failures. Multicentre, prospective study. In whom the following three treatments had
Kelly E Dooley et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 62(1), 21-27 (2012-10-19)
Cotreatment of tuberculosis (TB) and HIV among coinfected patients is now the standard of care. Rifampin (RIF) is a standard part of TB treatment but is a potent inducer of drug metabolizing enzymes. This study evaluated the effect of RIF
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.