certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000149
traceable to USP 1603800
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
rifabutin
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
InChI Key
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2611-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)