Merck
R1783
Sigma-Aldrich
Rhodblock 1a
≥98% (HPLC)
別名:
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16N2O2
CAS番号:
分子量:
316.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
InChI Key
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
R1783-25MG:
R1783-BULK:
R1783-VAR:
R1783-5MG:
試験成績書(COA)