由来生物
synthetic (organic)
形状
powder
mp
290 °C (dec.) (lit.)
適合性
acrylamide photopolymerization tested
その他の活性
Protease, none detected
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0508-BULK:
R0508-50G:
R0508-VAR:
R0508-100G:
R0508-500G:
試験成績書(COA)