Merck
PZ0238
Sigma-Aldrich
CP-944629
≥98% (HPLC)
別名:
3-(1,1-Dimethylethyl)-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-5-oxazolyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1,3-oxazol-5-yl][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazol-5-yl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 5-(3-tert-Butyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazole, CP944629
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,560
¥15,560
出荷予定日2025年4月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15F3N4O
CAS番号:
分子量:
372.34
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,560
出荷予定日2025年4月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)C1=NN=C2C=CC(C3=C(C4=C(F)C=C(F)C(F)=C4)N=CO3)=CN21
InChI
1S/C19H15F3N4O/c1-19(2,3)18-25-24-15-5-4-10(8-26(15)18)17-16(23-9-27-17)11-6-13(21)14(22)7-12(11)20/h4-9H,1-3H3
InChI Key
VNZJNPIWZYMGAO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-9446219 is a potent p38alpha (p38α) inhibitor (IC50 = 1.8 nM) with no inhibitory potency against a panel of 26 other knases (IC50 >10 μM), including p38gamma (p38γ) and p38delta (p38δ), MKK1, MAPK2/ERK2, JNK, MAPKAP-K1a, and MAPKAP-K2.
CP-9446219 is a potent p38alpha (p38α) inhibitor (IC50 = 1.8 nM) with no inhibitory potency against a panel of 26 other knases (IC50 >10 μM), including p38gamma (p38γ) and p38delta (p38δ), MKK1, MAPK2/ERK2, JNK, MAPKAP-K1a, and MAPKAP-K2. CP-944629 effectively inhibits LPS-stimulated cellular TNF-α production in vitro (IC50 = 63 and 8.3 nM, using human whole blood and isolated mononuclear cells, respectively) and in rats in vivo (ED50 = 0.1 mg/kg p.o.) with good pharmacokinetic profile and oral availability (F = 66%/monkey, 54%/rat).
法的情報
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)