アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CC(C)CNCc1ccc(cc1)-c2ccccc2S(=O)(=O)N3CCCC3
InChI
1S/C21H28N2O2S.ClH/c1-17(2)15-22-16-18-9-11-19(12-10-18)20-7-3-4-8-21(20)26(24,25)23-13-5-6-14-23;/h3-4,7-12,17,22H,5-6,13-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
WRNZYMZEVIVCFL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0206-VAR:
PZ0206-25MG:
PZ0206-BULK:
PZ0206-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.