Merck
PZ0158
Sigma-Aldrich
PF 3845 hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
N-3-Pyridinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methyl]-1-piperidinecarboxamide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,200
25 MG
¥58,000
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,200
25 MG
¥58,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23F3N4O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
456.46 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥45 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.FC(F)(F)c1ccc(Oc2cccc(CC3CCN(CC3)C(=O)Nc4cccnc4)c2)nc1
InChI
1S/C24H23F3N4O2.H2O/c25-24(26,27)19-6-7-22(29-15-19)33-21-5-1-3-18(14-21)13-17-8-11-31(12-9-17)23(32)30-20-4-2-10-28-16-20;/h1-7,10,14-17H,8-9,11-13H2,(H,30,32);1H2
InChI Key
CVQMBUCCSAKASE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF 3845 hydrate is a potent, irreversible FAAH inhibitor
PF 3845 is a potent, irreversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), the principle enzyme involved in the degradation of the endocannabinoid anandamide. The endocannabinoid system is a target for therapeutic pain relief. PF-3845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH′s serine nucleophile. It high selectivity over other enzymes including FAAH-2. In mouse studies, PF-3845 has been shown to raise brain anandamide levels for up to 24 hr; and in a rat model it produced significant reduction of inflammatory pain..
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0158-25MG:
PZ0158-5MG:
PZ0158-VAR:
PZ0158-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)