Merck
PZ0131
Sigma-Aldrich
PF-998425
≥98% (HPLC)
別名:
4-((1R,2R)-2-ヒドロキシシクロヘキシル)-2(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14F3NO
CAS番号:
分子量:
269.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
InChI Key
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-998425は、アンドロゲン受容体に対する新規の非ステロイド系アンタゴニストです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0131-5MG:4548173302393
PZ0131-25MG:4548173302386
PZ0131-BULK:
PZ0131-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.