主要文書
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
別名:
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
201-995-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
231-235 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI Key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3