Merck
PZ0036
Sigma-Aldrich
Rucaparib camsylate
≥98% (HPLC)
別名:
8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-Pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one camsylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,300
25 MG
¥68,200
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,300
25 MG
¥68,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18FN3O · C10H16O4S
CAS番号:
分子量:
555.66
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
pale yellow
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
InChI
1S/C19H18FN3O.C10H16O4S/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24);7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10-/m.1/s1
InChI Key
INBJJAFXHQQSRW-STOWLHSFSA-N
生物化学的/生理学的作用
PARP Inhibitor; anticancer agent
Rucaparib is an inhibitor of the DNA repair enzyme poly-ADP ribose polymerase-1 (PARP-1). It has been found to have anticancer activity in a number of cancers and has been approved for treatment of previously treated, BRCA-mutant ovarian cancer.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0036-5MG:
PZ0036-VAR:
PZ0036-BULK:
PZ0036-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yaroslava Karpova et al.
Biochemical pharmacology, 167, 149-162 (2019-03-19)
In our previous studies of the molecular mechanisms of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1)-mediated transcriptional regulation we identified a novel class of PARP-1 inhibitors targeting the histone-dependent route of PARP-1 activation. Because histone-dependent activation is unique to PARP-1, non-NAD-like PARP-1 inhibitors