Merck
PZ0030
Sigma-Aldrich
Filibuvir
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-6-Cyclopentyl-6-[2-(2,6-diethylpyridin-4-yl)ethyl]-3-[(5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methyl]-4-hydroxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one, PF 00868554, PF-00868554
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,070
25 MG
¥57,040
¥16,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,070
25 MG
¥57,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H37N5O3
CAS番号:
分子量:
503.64
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥16,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
InChI
1S/C29H37N5O3/c1-5-22-14-20(15-23(6-2)31-22)11-12-29(21-9-7-8-10-21)17-25(35)24(27(36)37-29)16-26-32-28-30-18(3)13-19(4)34(28)33-26/h13-15,21,35H,5-12,16-17H2,1-4H3/t29-/m1/s1
InChI Key
SLVAPEZTBDBAPI-GDLZYMKVSA-N
生物化学的/生理学的作用
Filibuvir is an orally available, potent and selective inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural 5B (NS5B) RNA-dependent RNA polymerase that exhibits potent antiviral activity against subgenomic HCV replicons in cell culture assays. Also, Filibuvir potently inhibits viral replication in infected patients. Filibuvir interacts with the thumb site II of the viral polymerase.
Filibuvir is an orally available, potent and selective inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural 5B (NS5B) RNA-dependent RNA polymerase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.