Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
PURX60015
Pur-A-Lyzer Maxi 透析キット
Maxi 6000, capacity 0.1-3 mL, pkg of 15 Maxi dialysis tubes, MWCO 6-8 kDa
別名:
ハイスループット透析チューブ, 透析器
サイズを選択してください
¥19,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥19,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
おすすめの製品
物質
regenerated cellulose membrane
包装
pkg of 15 Maxi dialysis tubes
キャパシティ
0.1-3 mL
チューブL×直径
8 cm × 2.2 cm
ポアサイズ
6-8 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pur-A-Lyzer透析用チューブは、コンタミネーションを起こさずに、迅速にハイパフォーマンスの高分子抽出を行えます。タンパク質の精製、自動タンパク質シークエンシング、ペプチドマッピング、アミノ酸分析に最適です。
アプリケーション
MALDI-MS用タンパク質サンプルの調製。
サンプルの濃縮。
抗体や組換えタンパク質の精製など、大量のタンパク質透析。
10アミノ酸程度の低分子用のペプチド透析。
ウイルス粒子の精製。
混入した微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩、界面活性剤、溶媒、洗浄剤の除去。
複雑な構造の研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、タンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物、細胞抽出物のpHおよびバッファー調整。
ハイスループットの透析ができ、ビーカー1個で、1浮遊物について複数のPur-A-Lyzerチューブを使用可能。
ご利用に便利なよう、GeBAflexチューブは次の4サイズを揃えています。
ミニ:10~250 μL
ミディ:50~800 μL
マキシ:0.1~3 mL
メガ:3~20 mL
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Are Pur-A-Lyzer™ Maxi Dialysis Kits packaged with solution to hydrate the dialysis membranes?
1 回答-
The only Pur-a-lyzer™ products that are shipped in a wet condition are those with the 1,000, 25,000 and 50,000 MWCO. All the other MWCO Pur-a-lyzer™ products are shipped dry. The composition of this storage buffer is proprietary information. The volume of buffer is appropriate to the size of the Pur-a-lyzer™.