安全性情報
PRS4571
Sigma-Aldrich
Anti-ELOVL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FACE抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 29 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELOVL6(79071)
免疫原
a 16 amino acid peptide near the amino-terminus of the human ELOVL6.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4571.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4571-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomasz K Bednarski et al.
Cells, 11(19) (2022-10-15)
Disturbances in cardiac lipid metabolism are associated with the development of cardiac hypertrophy and heart failure. Spontaneously hypertensive rats (SHRs), a genetic model of primary hypertension and pathological left ventricular (LV) hypertrophy, have high levels of diacylglycerols in cardiomyocytes early
Stephan Laggai et al.
Journal of lipid research, 55(6), 1087-1097 (2014-04-24)
Liver-specific overexpression of the insulin-like growth factor 2 (IGF2) mRNA binding protein p62/IGF2BP2-2 induces a fatty liver, which highly expresses IGF2 Because IGF2 expression is elevated in patients with steatohepatitis, the aim of our study was to elucidate the role