安全性情報
PRS4023
Sigma-Aldrich
抗TSLP (ab2) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗胸腺間質性リンパ球新生因子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 17 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSLP(85480)
免疫原
ヒトTSLPの中心付近から得られた19アミノ酸のペプチド。
関連事項
この抗体の作用は、ブロッキングペプチドSBP4023を使用して阻止できます。
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4023-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loucia Kit Ying Chan et al.
Cancers, 13(5) (2021-03-04)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is an epithelial cell derived cytokine belonging to the IL-7 family and a key initiator of allergic inflammation. Two main isoforms of TSLP, classified as long- (lfTSLP) and short-form (sfTSLP), have been reported in human, but