安全性情報
PRS3467
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-7 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase, Anti-ICELAP3, Anti-Mch3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥83,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CASP7(840)
免疫原
a 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human Caspase-7.
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3467.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3467-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luke Esau et al.
Genes & cancer, 7(9-10), 309-322 (2017-01-05)
Cholesterol and its metabolites act as steroid hormone precursors, which promote estrogen receptor positive (ER+) breast cancer (BC) progression. Development of cholesterol targeting anticancer drugs has been hindered due to the lack of knowledge of viable molecular targets. Till now
Jinhee Kim et al.
Biochimie, 105, 36-44 (2014-06-15)
Overexpression of the aromatase enzyme CYP19 has been implicated in the onset of estrogen-dependent breast carcinogenesis. Obacunone, a natural compound present in citrus fruits, has been demonstrated for various biological activities including anti-cancer and anti-inflammatory properties. In the present study