Merck
PP0410
Sigma-Aldrich
PhosphoProfile I リン酸化ペプチド濃縮キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
使用法
sufficient for 24 purifications
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
PhosphoProfile I Phosphopeptide Enrichment Kit は、固定化金属アフィニティ-クロマトグラフィ-(IMAC)により、トリプシン消化物由来のリン酸化ペプチドを濃縮するキットです。本キットの濃縮溶液により、リン酸化ペプチドの質量分析時の制約を克服できます。本キットの試薬は、下流のLC-MS, MALDI-TOF MS分析に使用できます。
特徴および利点
  • 非特異的結合の低減 - デ-タの信頼性を向上
  • リン酸化状態の偏りの解消 - サンプル中のリン酸化型を正確に反映
  • 迅速なサンプル処理 - サンプル回収からデ-タ生成までの時間を短縮
  • 最適な試薬と酵素のセット - キット化によりサンプル処理全体にかかる費用と労力を低減
その他情報
本キットは、トリプシン消化後の未精製サンプルから得られたリン酸化ペプチドを濃縮するのに必要となる材料をすべてそろえた便利なキットです。付属のリン酸化ペプチド吸着マトリックスには、弊社独自のニトリロ酢酸(NTA)アナログを用いた新開発のGa(III)キレートシリカを採用しています。 マトリックスがスピンカラムに充填されているため、マイクロスケールでのリン酸化ペプチドのアフィニティー吸着を容易に行えます。
法的情報
PhosphoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • T6567Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, DimethylatedSDS
  • Trypsin Solubilization Reagent
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria V Turkina et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 355, 305-316 (2006-11-10)
Reversible protein phosphorylation is crucially involved in all aspects of plant cell physiology. The highly challenging task of revealing and characterizing the dynamic protein phosphorylation networks in plants has only recently begun to become feasible, owing to application of dedicated
Yeong Hee Ahn et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 18(20), 2495-2501 (2004-09-24)
The enrichment of phosphopeptides using immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) and subsequent mass spectrometric analysis is a powerful protocol for detecting phosphopeptides and analyzing their phosphorylation state. However, nonspecific binding peptides, such as acidic, nonphosphorylated peptides, often coelute and
Thomas Nühse et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 18, Unit 18-Unit 18 (2008-02-12)
The identification of protein phosphorylation sites from cell-derived proteins is crucial to the understanding of signal transduction pathways. While determining the modified sites on individual proteins can present a significant challenge, recent progress in the rapid, large-scale identification of phosphopeptides