PLA0300
Goat anti-CRSP1/TRAP220 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ARC205, CRSP1, CRSP200, DRIP205, DRIP230, Mediator complex subunit 1, PBP, PPAR binding protein, PPAR-binding protein, PPARBP, PPARG binding protein, PPARGBP, RB18A, TR-interacting protein 2, TRAP220, TRIP-2, TRIP2, activator-recruited cofactor 205 kDa component, p53 regulatory protein RB18A, peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein, thyroid hormone receptor-associated protein complex 220 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP220, thyroid receptor interacting protein 2, thyroid receptor-interacting protein 2, vitamin D receptor-interacting protein 230 kD, vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP205
サイズを選択してください
¥66,300
サイズを選択してください
About This Item
¥66,300
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:500- 1:2,500
アクセッション番号
NP_004765.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0300-100UL-KC:
PLA0300-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ