安全性情報
PLA0299
Sigma-Aldrich
Goat anti-RPL26 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
DBA11, L26
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥78,000
¥78,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥78,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:1,000- 1:5,000
アクセッション番号
NP_000978.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
goat ... RPL26(6154)
免疫原
The epitope recognized by PLA0299 maps to a region between residue 95 and 145 of human Ribosomal Protein L26 using the numbering given in entry NP_000978.1 (GeneID 6154).
物理的形状
トリスクエン酸/リン酸塩緩衝液、pH 7~8、0.09% アジ化ナトリウム含有
その他情報
RPL26 is a component of the 60S ribosomal subunit. Ribosomes are composed of a small 40S subunit and a large 60S subunit that function to catalyze protein synthesis. RPL26 is a cytoplasmic protein that functions at the translational level to induce protein expression. RPL26 has been demonstrated to bind the 5′ UTR of p53 mRNA in response to DNA damage. This interaction is described as one of many mechanisms that serve to increase p53 protein levels after DNA damage.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0299-100UL:
PLA0299-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hu Zeng et al.
Science advances, 4(1), eaar5701-eaar5701 (2018-02-06)
Interleukin-7 (IL-7) drives early B lymphopoiesis, but the underlying molecular circuits remain poorly understood, especially how Stat5 (signal transducer and activator of transcription 5)-dependent and Stat5-independent pathways contribute to this process. Combining transcriptome and proteome analyses and mouse genetic models