Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
PLA0261
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BRD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
D6S113E, FSH, FSRG1, KIAA9001, NAT, O27.1.1, RING3, RNF3, female sterile homeotic-related gene 1, really interesting new gene 3 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,500
¥58,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
テクニック
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005095.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... BRD2(6046)
免疫原
The epitope recognized by PLA0261 maps to a region between residue 675 and 725 of human bromodomain containing 2 using the numbering given in entry NP_005095.1 (GeneID 6046).
物理的形状
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
その他情報
BRD2 (bromodomain-containing 2) is a nuclear mitogen-activated kinase that plays a role in transcription of cell-cycle-regulated genes by functioning as an adapter protein that recruits E2F and chromatin remodeling factors to E2F response elements.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0261-100UL-KC:
PLA0261-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)