PLA0057
Rabbit anti-Mre11 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
AT-like disease, ATLD, DNA recombination and repair protein, HNGS1, MRE11, MRE11 double strand break repair nuclease A, MRE11 homolog, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11 meiotic recombination 11-like protein A, MRE11B, double strand break repair nuclease A, endo/exonuclease Mre11, meiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, meiotic recombination 11 homolog 1, meiotic recombination 11 homolog A
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
western blot: 1:1,000- 1:5,000
アクセッション番号
NP_005582.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... Mre11(4361)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0057-100UL:
PLA0057-100UL-KC:
試験成績書(COA)