安全性情報
PLA0017
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-SMC1 Antibody, Affinity Purified
別名:
CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC protein 1A, SMC-1-alpha, SMC-1A, SMC1, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1; yeast)-like 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), SMC1L1, SMC1alpha, Smcb, segregation of mitotic chromosomes 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,300
¥66,300
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,300
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_006297.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... SMC1(8243)
免疫原
The epitope recognized by PLA0017 maps to a region between residue 1175 and the C-terminus of human Structural Maintenance of Chromosomes 1 using the numbering given in entry NP_006297.2 (GeneID 8243).
物理的形状
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
その他情報
Structural maintenance of chromosomes (SMC) proteins are part of the cohesin and condensin multisubunit complexes that play a critical role in chromosome organization, segregation, gene regulation, and DNA repair. The core cohesin complex includes a heterodimer of SMC1 and SMC3 that functions by forming a ring-like structure that holds sister chromatids together. Cohesin is important to sister chromatid separation and segregation during mitosis and meiosis and also plays a role in double-strand break repair by homologous recombination.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0017-100UL:
PLA0017-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)