安全性情報
PLA0011
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-DNMT1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ADCADN, AIM, CXXC-type zinc finger protein 9, CXXC9, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase HsaI, DNMT, Dnmt1, HSN1E, MCMT, m.HsaI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,500
¥58,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mg
western blot: 1:2000-1:10,000
アクセッション番号
NP_001370.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... DNMT1(1786)
免疫原
The epitope recognized by PLA0011 maps to a region between residue 700 and 750 of human DNA-Methyltranserase 1 using the numbering given in entry NP_001370.1 (GeneID 1786).
物理的形状
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
その他情報
DNA methyltransferase 1 (DNMT1) catalyzes the methylation of the 5′-cytosine in the dinucleotide sequence, CpG. DNMT1 is thought to be responsible for the regulation of methylation patterns that are important in development and influence gene expression in a time- and tissue-specific manner.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0011-100UL:
PLA0011-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clara Dees et al.
The Journal of clinical investigation, 130(5), 2347-2363 (2020-01-29)
Fibroblasts are key effector cells in tissue remodeling. They remain persistently activated in fibrotic diseases, resulting in progressive deposition of extracellular matrix. Although fibroblast activation may be initiated by external factors, prolonged activation can induce an "autonomous," self-maintaining profibrotic phenotype