Merck
P8800
Sigma-Aldrich
ヘプタエチレングリコールモノドデシルエーテル
別名:
C12E7, ドデシルヘプタグリコール, ポリオキシエチレン 7 ラウリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
494.70
Beilstein:
1916066
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
non-ionic
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI Key
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N