Merck
P7340
Sigma-Aldrich
(±)-threo-1-フェニル-2-デカノイルアミノ-3-モルホリノ-1-プロパノール 塩酸塩
別名:
(±)-threo-PDMP 塩酸塩, PDMP 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥141,100
¥141,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥141,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H38N2O3·HCl
CAS番号:
分子量:
427.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥141,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
InChI Key
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
生物化学的/生理学的作用
グルコシルセラミドシンタ-ゼのインヒビタ-で、セラミドからのグルコシルセラミド形成を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7340-50MG:
P7340-BULK:
P7340-VAR:
P7340-100MG:
P7340-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radin, et al.
Journal of Lipid Research, 26, 183-213 (1993)
J Inokuchi et al.
Journal of cellular physiology, 141(3), 573-583 (1989-12-01)
Incubating B16 melanoma cells with an inhibitor of glucosylceramide (GlcCer) synthetase, D-threo-1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol (D-threo-PDMP), led to a considerable decrease in the levels of GlcCer and lactosylceramide (LacCer). The content of ganglioside GM3 was little affected, but the ability to bind a
Jorge F Haller et al.
Journal of lipid research, 55(3), 493-503 (2013-12-03)
ABCA12 mutations disrupt the skin barrier and cause harlequin ichthyosis. We previously showed Abca12(-/-) skin has increased glucosylceramide (GlcCer) and correspondingly lower amounts of ceramide (Cer). To examine why loss of ABCA12 leads to accumulation of GlcCer, de novo sphingolipid
A A Weber et al.
British journal of pharmacology, 123(5), 906-910 (1998-04-16)
1. The composition of glycosphingolipids is altered in atherosclerotic tissue. In order to study the possible modulation of interleukin-1beta (IL-1beta)-induced expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) by endogenously synthesized glycosphingolipids, we investigated rat aortic vascular smooth muscle cells (VSMC)