スキップする
P6902
Pheniramine maleate salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥21,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
356.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-051-4
MDL number:
Form:
powder
¥21,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Pheniramine maleate is a H1 histamine receptor antagonist.[1] It is an alkylamine derivative.[2] Structurally, pheniramine contains a chiral carbon atom with a hydrogen atom. Other substituents include the pyridyl, alkylamine and phenyl groups.[3] It is used as an antiallergic drug for treating the common cold, respiratory allergies,[4] urticaria, and systematic allergic reactions.[2]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5514C3025N1530
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... DBH(1621), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
P6902-VAR: + P6902-350G: + P6902-1G: + P6902-BULK: + P6902-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)