サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥15,900 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥33,100 |
この商品について
form
powder
Quality Segment
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), OPRS1(10280)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| originator Schering Plough | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), OPRS1(10280) | Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD2(1813) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ペルフェナジン
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| P6402-5G | 04061832092775 |
| P6402-1G | 04061834393320 |