Merck
P5737
Sigma-Aldrich
Greiner 皿
petri dish,100 x 20 mm, vented
別名:
培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
360 EA
¥37,120
¥37,120
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
360 EA
¥37,120
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
¥37,120
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 360 ea (24 x packs of 15)
メーカー/製品名
Greiner 664161
直径× H
100 mm × 20 mm
ディスクの最大容量
100 mL
表面積
58 cm2
有効容積
16-17 mL
適合性
suitable for (bacteriological applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner製ペトリ皿は、歪みのない光学表面を持っているので顕微鏡での観察が容易で、すべての細菌学での使用に適しています。このペトリ皿は、すべての一般的な細菌学的標準や要求事項に適合したことが保証され、低い生物汚染度にコントロールされた条件下で製造されています。
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Greiner 皿 petri dish, 145 x 20 mm, triple vented
Sigma-Aldrich
P5487
Greiner 皿