Merck
P5266
Sigma-Aldrich
1,3-プロパンジチオール
別名:
1,3-ジメルカプトプロパン, トリメチレンジメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)3SH
CAS番号:
分子量:
108.23
Beilstein:
1071197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 37.7 °C)
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI Key
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P5266-10ML:
P5266-100ML:
P5266-BULK:
P5266-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)