Merck
P3626
Sigma-Aldrich
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N4O5
CAS番号:
分子量:
426.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
InChI Key
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3