P3487
Monoclonal Anti-PTEN antibody produced in mouse
~1 mg/mL, purified immunoglobulin, clone PTN-18, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Mutated in multiple advanced cancers 1, Anti-PTEN1, Anti-PTENbeta, Anti-Phosphatase and tensin homolog, Anti-TEP1
サイズを選択してください
¥84,200
サイズを選択してください
About This Item
¥84,200
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PTN-18, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P3487-.2ML:
P3487-VAR:
P3487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.